Learn More
IKA™ Alnico V Magnetrührstäbe
Artikelnummer. 15139923 Alle ansehen IKA Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
20 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Packungsgröße
15139923 20 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15139923 Lieferant IKA™ Lieferanten-Nr. 0004488800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.80 CHF
    14.03 CHF / 1 Stück
    Sparen 0.77 CHF
    5% Rabatt
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Geeignet für ein breites Sortiment von Behältern mit Flachboden
Beschichtung PTFE
Durchmesser (metrisch) 8 mm
Länge (metrisch) 20 mm
Material Alnico-Magnet
Menge 5/Pckg.
Form Kugel, Zylinder
Typ Magnetrührstab