missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Allylvinylether, 95 % stab. mit 0.1 % Kaliumhydroxid, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. 11358036
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11358036 50 g 50 Gramm
11348036 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11358036 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13320.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 3917-15-5 | C5H8O | 84.12 g/mol

Allyl vinyl ether is used as a intermediate in chemical research.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Allylvinylether wird als Zwischenprodukt in der chemischen Forschung verwendet.

Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.

Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Ultraviolettstrahlung und radikalischen Initiatoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 3917-15-5
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00039827
InChI-Schlüssel ZXABMDQSAABDMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl vinyl ether, ether, allyl vinyl, vinyl allyl ether, 1-propene, 3-ethenyloxy, allyl ethenyl ether, unii-fj2j0n55cs, fj2j0n55cs, allylvinylether, acmc-20alul, 3-ethenoxy-1-propene
PubChem CID 221523
IUPAC-Name 3-Ethenoxyprop-1-en
SMILES C=CCOC=C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Allyl vinyl ether
Namenshinweis stabilized with 0.1% potassium hydroxide
Dichte 0.781
Siedepunkt 65°C to 68°C
Flammpunkt <−5°C (23°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel CH2=CHCH2OCH=CH2
Brechungsindex 1.412
Menge 50 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 1697665
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.