accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 3917-15-5

H2COCH2

CAS RN 3917-15-5

IUPAC Name: 3-(ethenyloxy)prop-1-ene
Synonyme: 1-propene, 3-(ethenyloxy)-
Molekulargewicht (g/mol): 84.12
Summenformel: C5H8O
InChi Key: ZXABMDQSAABDMG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: C=CCOC=C
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (1)