Learn More
Allylvinylether, 95 % stab. mit 0.1 % Kaliumhydroxid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348036
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348036 10 g 10 Gramm
11358036 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348036 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L13320.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 3917-15-5 | C5H8O | 84.12 g/mol
Allyl vinyl ether is used as a intermediate in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Allylvinylether wird als Zwischenprodukt in der chemischen Forschung verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Ultraviolettstrahlung und radikalischen Initiatoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3917-15-5
Summenformel C5H8O
Molekulargewicht (g/mol) 84.12
MDL-Nummer MFCD00039827
InChI-Schlüssel ZXABMDQSAABDMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym allyl vinyl ether, ether, allyl vinyl, vinyl allyl ether, 1-propene, 3-ethenyloxy, allyl ethenyl ether, unii-fj2j0n55cs, fj2j0n55cs, allylvinylether, acmc-20alul, 3-ethenoxy-1-propene
PubChem CID 221523
IUPAC-Name 3-Ethenoxyprop-1-en
SMILES C=CCOC=C
Specifications
Chemischer Name oder Material Allyl vinyl ether
Namenshinweis stabilized with 0.1% potassium hydroxide
Dichte 0.781
Siedepunkt 65°C to 68°C
Flammpunkt <−5°C (23°F)
Geruch Characteristic
Strukturformel CH2=CHCH2OCH=CH2
Brechungsindex 1.412
Menge 10 g
UN-Nummer UN3271
Beilstein 1697665
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 84.12
Reinheit (%) 95%