Learn More
Brady™ Wetterfestes, permanent klebendes, transparentes Vinyl-Etikettenband für M6/M7-Drucker
Dank seiner Fähigkeit, im Außenbereich bis zu 10 Jahre zu halten, ist™ Bradys schrumpfarme Vinylfolie mit ultra-aggressivem Klebstoff ideal für eine breite Palette von Kennzeichnungsanwendungen geeignet.
61.00 CHF - 111.37 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 2979, ASTM D 523
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Klar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17869074
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
173217
50 ft. x 0,5 in. M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
67.40 CHF
61.00 CHF / 1 Stück
Sparen 6.40 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17868464
Unterlagen ansehen
Brady™
174158
50 ft. x 0,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
71.40 CHF
64.65 CHF / 1 Stück
Sparen 6.75 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 06-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
17838414
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brady™
173284
50 ft. x 1 in. M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
87.95 CHF
79.65 CHF / 1 Stück
Sparen 8.30 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17899154
Unterlagen ansehen
Brady™
174121
50 ft. x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
93.25 CHF
84.42 CHF / 1 Stück
Sparen 8.83 CHF
9% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17811589
Unterlagen ansehen
Brady™
173253
50 ft. x 2 in. M710, BMP71
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
109.00 CHF
105.06 CHF / 1 Rollen
Sparen 3.94 CHF
3% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17848744
Unterlagen ansehen
Brady™
174134
50 ft. x 2 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
124.00 CHF
111.37 CHF / 1 Stück
Sparen 12.63 CHF
10% Rabatt
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochflexibles Material mit haftstarkem Permanentkleber für raue, stark strukturierte, verschmutzte und raue Oberflächen, das auch bei kalten Temperaturen angewendet werden kann
  • Beständig gegen UV-Licht, Chemikalien, Fette und Öle, Salzsprühnebel, Reinigungs- und Pflegemittel und allgemeine industrielle Verschmutzungen
  • Haftet nicht nur auf pulverbeschichtetem Metall, sondern auch auf schwierigen Oberflächen wie lackierten Betonsteinen, lackiertem Holz, strukturiertem Kunststoff, papierummantelten Rohren und blasgeformten Gehäusen
  • RoHS-konform gemäß 2011/65/EU und 2015/863
  • Aus B-595 Vinylmaterial
Spezifikation
Spezifikation
Nicht autoklavierbar
Dauerhaftes Acryl
Klar
Kontinuierlich
Thermotransfer
Ausrüstungskennzeichnung, Elektrokennzeichnung, Bodenmarkierung, Laborkennzeichnung, Lean- und 5S-Kennzeichnung
50 ft.
-40 bis +180 °F
0,004 in.
50 ft.
ASTM D 2979, ASTM D 523
Ohne
Glanz
Vinyl
Unsteril
Nein
Rechteck
-40 bis +82 °C
0.102 mm
15.24 m