Beschreibung
Alix Polyclonal antibody specifically detects Alix in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin).
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Alix |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 1.0 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Verdünnung | Western Blot 1:1000-1:5000, Simple Western, Flow Cytometry 1-5 ug/mL, Immunohistochemistry 1:100 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1-5 ug/mL, Immunoprecipitation 2-5 ug/mg lysate, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Zusammensetzung | PBS with 0.09% Sodium Azide |
| Gen-Alias | AIP1DRIP4, ALG-2 interacting protein 1, ALG-2 interacting protein X, ALG-2-interacting protein 1, alinx, ALIX, apoptosis-linked gene 2-interacting protein X, dopamine receptor interacting protein 4, HP95, KIAA1375, MGC17003, PDCD6-interacting protein, programmed cell death 6 interacting protein, programmed cell death 6-interacting protein |
| Gensymbole | PDCD6IP |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?