Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human ALG6. Source: E.coli Amino Acid Sequence: FTEREQTLQVLRRLFPVDRGLFEDKVANIWCSFNVFLKIKDI The ALG6 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The ALG6 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 29929 |
| Produktlinie | Novus |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | ALG6 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | alpha-1,3-glucosyltransferase), asparagine-linked glycosylation 6 homolog (S. cerevisiae, asparagine-linked glycosylation 6 homolog (yeast, asparagine-linked glycosylation 6, alpha-1,3-glucosyltransferase homolog (S.cerevisiae), Asparagine-linked glycosyl |
| Gensymbol | ALG6 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.