Learn More
Thermo Scientific Chemicals ColorpHast™ pH-Zwischenstreifen
49.03 CHF - 286.72 CHF
Produktcode | Marke | Menge | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | pH-Bereich | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11323607
|
Thermo Scientific Chemicals
035234.LQ |
1 Einheit | 5 bis 10 |
56.39 CHF
1 Einheit |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11313607
|
Thermo Scientific Chemicals
035234.LS |
6 Einheit | 5 bis 10 |
273.34 CHF
6 Einheiten |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11303607
|
Thermo Scientific Chemicals
035233.LQ |
1 Einheit | 7,5 bis 14 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11393597
|
Thermo Scientific Chemicals
035233.LS |
6 Einheit | 7,5 bis 14 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11333607
|
Thermo Scientific Chemicals
035235.LQ |
1 Unit | 0 to 6 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11343607
|
Thermo Scientific Chemicals
035235.LS |
6 Einheit | 0 bis 6 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11353607
|
Thermo Scientific Chemicals
035236.LQ |
1 Einheit | 2 bis 9 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11363607
|
Thermo Scientific Chemicals
035236.LS |
6 Einheit | 2 bis 9 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11373607
|
Thermo Scientific Chemicals
035237.LQ |
1 Einheit | 0 bis 14 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11383607
|
Thermo Scientific Chemicals
035237.LS |
6 Einheit | 0 bis 14 |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
ColorpHast™ pH Strips, Universal, four squares with different indicators on each strip, 0-14 pH range is used in analytical laboratory to measure the pH readings in seconds in drinking water, saliva and in chemical reactions. It is utilized for quick and accurate measurement and saves our time and trouble.