Learn More
Thermo Scientific Chemicals ColorpHast™ pH-Zwischenstreifen
Marke:  Thermo Scientific Chemicals 035236.LS
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11363607
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
ColorpHast™ pH Strips, Universal, four squares with different indicators on each strip, 0-14 pH range is used in analytical laboratory to measure the pH readings in seconds in drinking water, saliva and in chemical reactions. It is utilized for quick and accurate measurement and saves our time and trouble.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 9
6 Einheit
Mittlerer pH-Streifen