Learn More
Novus Biologicals™ Alanyl tRNA synthetase Recombinant Protein Antigen
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to Alanyl tRNA synthetase. The Alanyl tRNA synthetase Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The Alanyl tRNA synthetase Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 16 |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | Alanyl tRNA synthetase Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | alanine tRNA ligase 1, cytoplasmic, Alanine--tRNA ligase, alanyl-tRNA synthetase, alanyl-tRNA synthetase, cytoplasmic, AlaRS, CMT2N, EC 6.1.1, EC 6.1.1.7, Renal carcinoma antigen NY-REN-42 |
| Gensymbol | AARS1 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Produkttyp | Recombinant Protein Antigen |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke