missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ AKT1/2/3 Inhibitor Peptide Set

Artikelnummer. 18115332 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
Packungsgröße:
2 Milligramm
5 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 18115332

Marke: Novus Biologicals™ NBP2293325MG

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For use in research applications

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Wirtsspezies Human
Komponenten Akt (Isoforms 1,2,3) Inhibitor peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKKAVTDHPDRLWAWEKF (AKT sequence: AVTDHPDRLWAWEKF). Molecular weight: 4214. Antennapedia Control peptide: 2 x 1mg (lyophilized) DRQIKIWFQNRRMKWKK. Molecular weight: 2361
Zur Verwendung mit (Anwendung) Inhibition of Akt kinase activity
Inhalt und Lagerung Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Menge 5 mg
Produkttyp AKT1/2/3 Inhibitor Peptide Set
Molekulargewicht 4214
Hemmstoffe AKT1/2/3
Form Lyophilisiert

For Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt