Learn More
AKT Antibody (0002) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
221.00 CHF - 533.00 CHF
Spezifikation
Antigen AKT
Klon 0002
Verdünnung Western Blot 1:200-1:1000
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18646494
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-23519-100ul
100 μL
533.00 CHF
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
18644314
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals
NBP3-23519-20ul
20 μL
221.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
AKT Monoclonal antibody specifically detects AKT in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Spezifikation
AKT
Western Blot 1:200-1:1000
Monoclonal
Purified
RUO
Human
RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC
This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the residues around Ser308 of Human phospho-AKT.
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
0002
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Cellular Signaling, Neuroscience
0.2 um filtered solution in PBS
207
IgG
Protein A purified