Learn More
AKT Antibody (0002) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-23519-100ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
AKT Monoclonal antibody specifically detects AKT in Human samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| AKT | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Western Blot | |
| 0002 | |
| Western Blot 1:200-1:1000 | |
| RAC-ALPHA, AKT, AKT serine/threonine kinase 1, PKB, PKB-ALPHA, PRKBA, RAC | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with a synthetic peptide corresponding to the residues around Ser308 of Human phospho-AKT. | |
| 100 μL | |
| Cellular Signaling, Neuroscience | |
| 207 | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu