missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

AIDA Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18209725 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18209725 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18209725 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP178207

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

AIDA Polyclonal specifically detects AIDA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen AIDA
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 2-10 mcg/mg
Zusammensetzung TBS and 0.1% BSA with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_073742.2
Gen-Alias axin interactor, dorsalization associated, chromosome 1 open reading frame 80, dorsalization-associated protein, FLJ12806, FLJ32421
Gensymbole AIDA
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen for this product maps to a region between residue 100 and 150 of human Axin Interactor, Dorsalization Associated using the numbering given in entry NP_073742.2 (GeneID 64853).
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Developmental Biology
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 64853
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.