Beschreibung
A recombinant protein antigen with a N-terminal His6-ABP tag corresponding to human AGXT2L1. Source: E.coli Amino Acid Sequence: LAVLDIIENEDLQGNAKRVGNYLTELLKKQKAKHTLIGDIRGIGLFIGIDLVKDHLKRTPATAEAQHIIYKMKEKRVLLSA The AGXT2L1 Recombinant Protein Antigen is derived from E. coli. The AGXT2L1 Recombinant Protein Antigen has been validated for the following applications: Antibody Competition.
Spezifikation
Spezifikation
| Gene ID (Entrez) | 64850 |
| Produktlinie | Novus |
| Reinigungsverfahren | >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
| Gebräuchliche Bezeichnung | AGXT2L1 Recombinant Protein Antigen |
| Inhalt und Lagerung | Store at −20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Zusammensetzung | PBS and 1M Urea, pH 7.4. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Blocking/Neutralizing, Control |
| Gen-Alias | alanine--glyoxylate aminotransferase 2-like 1, alanine-glyoxylate aminotransferase 2-like 1, EC 2.6.1, EC 2.6.1.-, EC 2.6.1.11, EC 2.6.1.44 |
| Gensymbol | AGXT2L1 |
| Markertyp | Unmarkiert |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke.