missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agrin Antibody (Agr 33), Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18209670 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.05 mg
Packungsgröße:
0.05 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18209670 0.05 mg 0.05 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18209670 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB12012358

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

Agrin Monoclonal specifically detects Agrin in Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Agrin
Anwendungen Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon Agr 33
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunohistochemistry 1:100, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
Gen-Alias agrin, agrin proteoglycan
Gensymbole AGRN
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Recombinant rat agrin, C-terminal construct.
Reinigungsverfahren Protein G purified
Menge 0.05 mg
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Extracellular Matrix, Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 375790
Testspezifität detects all isoforms of agrin.
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG1
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.