Beschreibung
AFAP1L2 Polyclonal specifically detects AFAP1L2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | AFAP1L2 |
| Anwendungen | Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | FITC |
| Verdünnung | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Zusammensetzung | PBS |
| Gen-Alias | actin filament associated protein 1-like 2, actin filament-associated protein 1-like 2, AFAP1-like protein 2, FLJ14564, KIAA1914Em:AC005383.4, XB130CTB-1144G6.4 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human AFAP1L2 fragment. |
| Reinigungsverfahren | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Mehr anzeigen |