Learn More
Axygen™ Axygen™ Filterspitzen mit Aerosolbarriere
Verhindern Sie mit durch einen Roboter zusammengesetzten Barrierespitzen Kreuzkontamination. Axygen™ sterile Aerosol-Filterspitzen sind elektronenstrahlbehandelt, und sind frei von auslaugbaren Zusätzen. Eine große Auswahl an Spitzentypen ist verfügbar.
Marke:  Axygen™ MTXF-1250-C-R-S
Additional Details : Gewicht : 8.62000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12746709
  • 635.00 CHF / 3456 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Technologisch fortschrittliche Filterpipettenspitzen mit Barriere
  • Ideal für DNA-Amplifikation und mikrobiologische Anwendungen, bei denen Spurenkontamination die Ergebnisse verfälschen kann
  • Der Filter ermöglicht freien Luftdurchlass und verhindert Kreuzkontaminationen, indem er den Durchfluss von Aerosolen oder Flüssigkeiten blockiert
  • Die nichtpyrogenen Filter aus klarem Polyethylen sind frei von DNA-Inhibitoren und auswaschbaren Zusätzen
  • Jeder Filter wird robotergesteuert in die Spitze eingeführt, um die Kontamination durch Nuklease zu vermeiden
  • Verpackt in unten versiegelten Deckelgestellen zur Vermeidung von Kontaminationen
  • Große Auswahl an verschiedenen Spitzenausführungen in verschiedenen Verpackungsgrößen:
    • Maxymum Recovery™ Technik gewährleistet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
    • Spitzen mit weiter Öffnung sind ideal für das Pipettieren von viskosen Materialien, genomischer DNA oder empfindlichen Zellkulturen
Bestellinformation
Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen.
Certifications
Zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Spezifikation
15 bis 1250 μl
Steril
DNAse-, RNAse- und Endotoxin-frei
Barriere, Matrix-Form
Polypropylen
Gefiltert
Durchsichtig
Gestell
Thermo Scientific™ Matrix Impact