Learn More
Axygen™ Axygen™ Filterspitzen mit Aerosolbarriere
Verhindern Sie mit durch einen Roboter zusammengesetzten Barrierespitzen Kreuzkontamination. Axygen™ sterile Aerosol-Filterspitzen sind elektronenstrahlbehandelt, und sind frei von auslaugbaren Zusätzen. Eine große Auswahl an Spitzentypen ist verfügbar.
98.45 CHF - 840.00 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Steril |
Farbe | Transparent |
Reinigungsnachweise | DNAse-, RNAse- und Endotoxin-frei |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Sterilität | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
12746709
|
Axygen™
MTXF-1250-C-R-S |
15 bis 1250 μl | Steril | Barriere, Matrix-Form |
635.00 CHF
3456 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12571348
|
Axygen™
TF-100 |
1 bis 100 μl | Steril | Universal |
840.00 CHF
10000 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12673706
|
Axygen™
TF-1000-L-R-S |
100 bis 1000 μl | Steril | Barriere, Maxymum Recovery |
117.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11356084
|
Axygen™
TF-100-R-S |
1 bis 100 μl | Steril | Universal |
143.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11306144
|
Axygen™
TF-1000-R-S |
100 bis 1000 μl | Steril | Universal |
182.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12685876
|
Axygen™
TF-100-L-R-S |
1 bis 100 μl | Steril | MAXYMum Recovery |
117.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11336144
|
Axygen™
TF-1200-C-R-S |
100 bis 1100 μl | Steril | Universal |
158.00 CHF
1152 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12689595
|
Axygen™
TF-200-L-R-S |
1 bis 200 μl | Steril | MAXYMum Recovery |
107.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
11326064
|
Axygen™
TF-200-R-S |
1 bis 200 μl | Steril | Universal |
182.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12663826
|
Axygen™
TF-20-L-R-S |
0,5 bis 20 μl | Steril | MAXYMum Recovery |
107.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11341904
|
Axygen™
TF-20-R-S |
0,5 bis 20 μl | Steril | Universal |
182.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12641656
|
Axygen™
TF-350-L-R-S |
1 bis 300 μl | Steril | MAXYMum Recovery |
107.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11376074
|
Axygen™
TF-350-R-S |
1 bis 300 μl | Steril | Universal |
146.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11304285
|
Axygen™
TF-420-L-R-S |
0,5 bis 20 μl | Steril | Barriere, Maxymum Recovery |
108.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
10068559
|
Axygen™
TF-420-R-S |
0,5 bis 20 μl | Steril | Ultra-Mikro |
497.00 CHF
4800 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12675876
|
Axygen™
TF-50-L-R-S |
0,5 bis 50 μl | Steril | Barriere, Maxymum Recovery |
117.00 CHF
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12673826
|
Axygen™
TF-50-R-S |
0,5 bis 50 μl | Steril | Universal |
98.45 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12776729
|
Axygen™
TF-100-L-R-S |
1 bis 100 μl | Steril | MAXYMum Recovery |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12776739
|
Axygen™
TF-20-L-R-S |
0,5 bis 20 μl | Steril | MAXYMum Recovery |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
11350105
|
Axygen™
MTXF-1250-C-R-S |
15 bis 1250 μl | Steril | Barriere, Matrix-Form |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
12575667
|
Axygen™
TF-1200-C-L-R-S |
100 bis 1100 μl | Steril | Barriere, Maxymum Recovery |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||
Beschreibung
- Technologisch fortschrittliche Filterpipettenspitzen mit Barriere
- Ideal für DNA-Amplifikation und mikrobiologische Anwendungen, bei denen Spurenkontamination die Ergebnisse verfälschen kann
- Der Filter ermöglicht freien Luftdurchlass und verhindert Kreuzkontaminationen, indem er den Durchfluss von Aerosolen oder Flüssigkeiten blockiert
- Die nichtpyrogenen Filter aus klarem Polyethylen sind frei von DNA-Inhibitoren und auswaschbaren Zusätzen
- Jeder Filter wird robotergesteuert in die Spitze eingeführt, um die Kontamination durch Nuklease zu vermeiden
- Verpackt in unten versiegelten Deckelgestellen zur Vermeidung von Kontaminationen
- Große Auswahl an verschiedenen Spitzenausführungen in verschiedenen Verpackungsgrößen:
- Maxymum Recovery™ Technik gewährleistet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
- Spitzen mit weiter Öffnung sind ideal für das Pipettieren von viskosen Materialien, genomischer DNA oder empfindlichen Zellkulturen
Bestellinformation
Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen.
Certifications
Zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Gefiltert | |
Transparent | |
Polypropylen |
Steril | |
DNAse-, RNAse- und Endotoxin-frei |