Learn More
Axygen™ Axygen™ Filterspitzen mit Aerosolbarriere
Verhindern Sie mit durch einen Roboter zusammengesetzten Barrierespitzen Kreuzkontamination. Axygen™ sterile Aerosol-Filterspitzen sind elektronenstrahlbehandelt, und sind frei von auslaugbaren Zusätzen. Eine große Auswahl an Spitzentypen ist verfügbar.
Marke: Axygen™ TF-50-L-R-S
52.58 CHF gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.50000kg
Beschreibung
- Technologisch fortschrittliche Filterpipettenspitzen mit Barriere
- Ideal für DNA-Amplifikation und mikrobiologische Anwendungen, bei denen Spurenkontamination die Ergebnisse verfälschen kann
- Der Filter ermöglicht freien Luftdurchlass und verhindert Kreuzkontaminationen, indem er den Durchfluss von Aerosolen oder Flüssigkeiten blockiert
- Die nichtpyrogenen Filter aus klarem Polyethylen sind frei von DNA-Inhibitoren und auswaschbaren Zusätzen
- Jeder Filter wird robotergesteuert in die Spitze eingeführt, um die Kontamination durch Nuklease zu vermeiden
- Verpackt in unten versiegelten Deckelgestellen zur Vermeidung von Kontaminationen
- Große Auswahl an verschiedenen Spitzenausführungen in verschiedenen Verpackungsgrößen:
- Maxymum Recovery™ Technik gewährleistet ausgezeichnete Genauigkeit und verhindert den Verlust kostbarer Proben
- Spitzen mit weiter Öffnung sind ideal für das Pipettieren von viskosen Materialien, genomischer DNA oder empfindlichen Zellkulturen
Bestellinformation
Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen.
Certifications
Zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
Spezifikation
0,5 bis 50 μl | |
Steril | |
DNAse-, RNAse- und Endotoxin-frei | |
Barriere, Maxymum Recovery | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
Gestell | |
Thermo Scientific™ Finnpipette™ |