Learn More
Axygen™ Axygen™ Filterspitzen mit Aerosolbarriere
Verhindern die Kreuzkontaminationen von Proben. Axygen™ Nicht-sterile Aerosol-Filterspitzen zeichnen sich durch eine universelle Passform aus. Alle Spitzen entsprechen USP 3127 (Schwermetallkontamination) und sind frei von auslaugbaren Zusätzen. Kompatibel mit einer Vielzahl von Pipetten und in einer Reihe von Filtergrößen erhältlich.
Marke: Axygen™ TF-350
Additional Details : Gewicht : 3.97000kg
Beschreibung
Technologisch fortschrittliche Filterpipettenspitzen mit Barriere- Ideal für DNA-Amplifikation und mikrobiologische Anwendungen, bei denen Spurenkontamination die Ergebnisse verfälschen kann.
- Der Filter ermöglicht freien Luftdurchlass und verhindert Kreuzkontaminationen, indem er den Durchfluss von Aerosolen oder Flüssigkeiten blockiert.
- Die nichtpyrogenen Filter aus klarem Polyethylen sind frei von DNA-Inhibitoren und auswaschbaren Zusätzen.
- Jeder Filter wird robotergesteuert in die Spitze eingeführt, um die Kontamination durch Nuklease zu vermeiden.
- Verpackt in unten versiegelten Deckelgestellen zur Vermeidung von Kontaminationen.
Bestellinformation
Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen.
Certifications
Zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
Spezifikation
1 bis 300 μl | |
Nicht steril | |
USP 3127 | |
Großpackung | |
1.000 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
DNAse-, RNAse- und Endotoxin-frei | |
Universal | |
Polypropylen |