Learn More
Axygen™ Axygen™ Filterspitzen mit Aerosolbarriere
Verhindern die Kreuzkontaminationen von Proben. Axygen™ Nicht-sterile Aerosol-Filterspitzen zeichnen sich durch eine universelle Passform aus. Alle Spitzen entsprechen USP 3127 (Schwermetallkontamination) und sind frei von auslaugbaren Zusätzen. Kompatibel mit einer Vielzahl von Pipetten und in einer Reihe von Filtergrößen erhältlich.
83.80 CHF - 851.51 CHF
Spezifikation
Gefiltert | Gefiltert |
---|---|
Sterilität | Nicht steril |
Farbe | Durchsichtig |
Zertifizierung/Konformität | USP 3127 |
Reinigungsnachweise | DNAse-, RNAse- und Endotoxin-frei |
Produktcode | Marke | Gefiltert | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Gefiltert | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12166880
|
Axygen™
TF-1000 |
Gefiltert | 100 bis 1000 μl |
87.35 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12675465
|
Axygen™
TF-20 |
Gefiltert | 0,5 bis 20 μl |
86.90 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
12196880
|
Axygen™
TF-200 |
Gefiltert | 1 bis 200 μl |
83.80 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11374275
|
Axygen™
TF-350 |
Gefiltert | 1 bis 300 μl |
83.80 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12501358
|
Axygen™
TF-200 |
Gefiltert | 1 bis 200 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12591348
|
Axygen™
TF-20 |
Gefiltert | 0,5 bis 20 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12521358
|
Axygen™
TF-350 |
Gefiltert | 1 bis 300 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
12531318
|
Axygen™
TF-1000 |
Gefiltert | 100 bis 1000 μl |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Technologisch fortschrittliche Filterpipettenspitzen mit Barriere- Ideal für DNA-Amplifikation und mikrobiologische Anwendungen, bei denen Spurenkontamination die Ergebnisse verfälschen kann.
- Der Filter ermöglicht freien Luftdurchlass und verhindert Kreuzkontaminationen, indem er den Durchfluss von Aerosolen oder Flüssigkeiten blockiert.
- Die nichtpyrogenen Filter aus klarem Polyethylen sind frei von DNA-Inhibitoren und auswaschbaren Zusätzen.
- Jeder Filter wird robotergesteuert in die Spitze eingeführt, um die Kontamination durch Nuklease zu vermeiden.
- Verpackt in unten versiegelten Deckelgestellen zur Vermeidung von Kontaminationen.
Bestellinformation
Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen.
Certifications
Zertifiziert RNase-, DNase- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
DNAse-, RNAse- und Endotoxin-frei | |
Polypropylen |
Nicht steril | |
USP 3127 | |
Universal |