Learn More
Ohaus™ Adventurer™ Analytical Balance
Full featured, highly precise, uncomplicated laboratory scale featuring a color touch screen, dual USB, and more.
2870.00 CHF - 3580.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstyp | RS232 (enthalten)USBUSB-Host |
---|---|
Fassungsvermögen | 220 g |
Lesbarkeit | 0,100000 mg |
Enthält | RS232, USB-Gerät, USB-Host, Windschutz, AC-Adapter |
Sprachen | Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Spanisch (MX) |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15335043
|
Ohaus™
30122612 |
AX224/E |
2870.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15345043
|
Ohaus™
30100621 |
AX224M |
3580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Stability, accuracy, and fast operation ensure optimal weighing results
- Color touchscreen and connectivity options power a modern weighing experience
- Space-saving draftshield improves user experience and accessibility
Spezifikation
RS232 (enthalten)USBUSB-Host | |
0,100000 mg | |
Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Spanisch (MX) | |
Metallfuß, ABS-Deckelgehäuse, Edelstahlwanne, Glas-Windschutz | |
3,000 s | |
13,93 in. | |
9,05 in. | |
90 mm | |
340,000 mm | |
354,00 mm |
220 g | |
RS232, USB-Gerät, USB-Host, Windschutz, AC-Adapter | |
0,200000 mg | |
0,100000 mg | |
354,00 x 230,00 x 340,000 mm | |
354,00 mm | |
230,00 mm | |
13,39 in. | |
13,93 in. | |
AC-Adapter Eingang: 100/240 VAC 0,3 A 50/60 Hz AC-Adapter Ausgang: 12 VDC 0,84 A |