Learn More
Ohaus™ Adventurer™ Analytical Balance
Full featured, highly precise, uncomplicated laboratory scale featuring a color touch screen, dual USB, and more.
Marke: Ohaus™
2678.57 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21915" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 7.80000kg
Beschreibung
- Stabilität, Genauigkeit und schnelle Abläufe gewährleisten optimale Wiegeergebnisse
- Farb-Touchscreen und Verbindungsoptionen sorgen für ein modernes Wiegeerlebnis
- Der platzsparende Zugluftschutz verbessert die Benutzererfahrung und Zugänglichkeit
Spezifikation
Nicht anwendbar | |
Elektronische Waage, AX224/E | |
Vollfarbiger WQVGA-Touchscreen Grafik-LCD | |
RS232, USB-Gerät, USB-Host, Windschutz, AC-Adapter | |
0,200000 mg | |
AX224/E | |
3,000 s | |
13,93 in. | |
9,05 in. | |
90 mm | |
340,000 mm | |
354,00 mm |
RS232 (enthalten)USBUSB-Host | |
220 g | |
0,100000 mg | |
Englisch (US), Französisch, Deutsch, Italienisch, Polnisch, Spanisch (MX) | |
Metallfuß, ABS-Deckelgehäuse, Edelstahlwanne, Glas-Windschutz | |
0,100000 mg | |
354,00 x 230,00 x 340,000 mm | |
354,00 mm | |
230,00 mm | |
13,39 in. | |
13,93 in. | |
AC-Adapter Eingang: 100/240 VAC 0,3 A 50/60 Hz AC-Adapter Ausgang: 12 VDC 0,84 A |