Learn More
ADRA1B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00 CHF - 349.00 CHF
Spezifikation
Antigen ADRA1B
Konzentration 0.24 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16839254
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19776-1-AP-20UL
20 μL
129.00 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16829254
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
19776-1-AP-150UL
150 μL
349.00 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is specific to ADRA1B.
The alpha-1b adrenoceptor is an Adrenergic Receptor that causes contraction of smooth muscle cells and thereby controls vascular tone, blood pressure, and accelerates the development of atherosclerosis. Decreased alpha-1b adrenoceptor is associated with benign prostatic hyperplasia (BPH). This adrenergic receptor also acts as a proto-oncogene when transfected into cell lines where constitutive activation of the receptor induces neoplastic transformation. The alpha-1b adrenoceptor has been documented in adrenal, aorta, blood, various brain regions, eye, heart, kidney, liver, prostate, spinal cord, and spleen. ESTs have been isolated from kidney (normal and cancer) and lung carcinoma libraries.
Spezifikation
Spezifikation
ADRA1B
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P15823, P35368, P97717
11548, 147, 24173
Peptide
Primary
-20°C
ADRA1B
0.24 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ADRA1, ADRA1B, Alpha 1B adrenergic receptor, Alpha 1B adrenoceptor, Alpha 1B adrenoreceptor, ALPHA1BAR
Adra1b
IgG
Antigen Affinity Chromatography