Learn More
ADO Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen ADO
Konzentration 0.16 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16876114
Unterlagen ansehen
Proteintech
16479-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
16866114
Unterlagen ansehen
Proteintech
16479-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Human thiol dioxygenases include cysteine dioxygenase (CDO; MIM 603943) and cysteamine (2-amino ethane thiol) dioxygenase (ADO; EC 1.13.11.19). CDO adds 2 oxygen atoms to free cysteine, whereas ADO adds 2 oxygen atoms to free cysteamine to form hypotaurine.
Spezifikation
Spezifikation
ADO
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q6PDY2, Q96SZ5
211488, 309732, 84890
ADO Fusion Protein Ag9598
Primary
-20°C
ADO
0.16 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
2 aminoethanethiol dioxygenase, ADO, C10orf22, Cysteamine dioxygenase
Ado
IgG
Antigen Affinity Chromatography