Learn More
ADHFE1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 19359-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16838964
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The ADHFE1 gene encodes hydroxyacid-oxoacid transhydrogenase (EC 1.1.99.24), which is responsible for the oxidation of 4-hydroxybutyrate in mammalian tissues (Kardon et al., 2006 ).
Spezifikation
Spezifikation
ADHFE1
Polyclonal
Unconjugated
ADHFE1
ADH8, ADHFE1, HMFT2263, HOT
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
137872, 362474, 76187
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q4QQW3, Q8IWW8, Q8R0N6
Adhfe1
ADHFE1 Fusion Protein Ag6803
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse