missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ADHFE1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | ADHFE1 |
---|---|
Konzentration | 0.26 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16838964
|
Proteintech
19359-1-AP-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16828964
|
Proteintech
19359-1-AP-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The ADHFE1 gene encodes hydroxyacid-oxoacid transhydrogenase (EC 1.1.99.24), which is responsible for the oxidation of 4-hydroxybutyrate in mammalian tissues (Kardon et al., 2006 ).Spezifikation
ADHFE1 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q4QQW3, Q8IWW8, Q8R0N6 | |
137872, 362474, 76187 | |
ADHFE1 Fusion Protein Ag6803 | |
Primary | |
-20°C | |
ADHFE1 |
0.26 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ADH8, ADHFE1, HMFT2263, HOT | |
Adhfe1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |