Learn More
BTX™ Adherent Cell Electrodes
Adherent Cell Electrodes are reusable plate electrodes designed to directly electroporate adherent cells or electroporate cultured cell monolayers on filters.
1405.00 CHF - 1565.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzelltransfektionen, Pflanzen- und Hefeanwendungen sowie direkte Elektroporation auf adhärente Zellen, die entweder auf Transwell-Filtern oder Deckgläsern wachsen, oder direkt auf Monolayer ohne Unterbrechung |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | ECM™ 830, ECM™ 2001+, Legacy ECM™ 2001, Gemini X2 |
Spannung | 0 bis 300 V |
Feldtyp | Homogen |
Bereich der Impulslänge | 1 μs bis 35 ms |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15457340
|
BTX™
450530 |
Nur Zellelektrode |
1405.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15467340
|
BTX™
450531 |
Zellelektrode und 450204 Kabel |
1565.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Specially designed to electroporate cultured monolayers of cells on laminin-coated filters, or on 12 mm polycarbonate or polyester transwell filter units (0.4 mm pore size)
- Can directly electroporate adherent cells such as human corneal keratocytes, Caco-2, dental pulp cells, NC65 and BCEC, and MDCK cells
- Consists of two parallel plate electrodes, 7 x 19 mm with 5 mm gap spacing between the plates
- Each plate electrode has a 0.3 mm height insulated foot at both ends of the bottom
- Compatible with BTX™ Systems such as Gemini X2 and ECM™ 2001+
Spezifikation
Säugetierzelltransfektionen, Pflanzen- und Hefeanwendungen sowie direkte Elektroporation auf adhärente Zellen, die entweder auf Transwell-Filtern oder Deckgläsern wachsen, oder direkt auf Monolayer ohne Unterbrechung | |
0 bis 300 V | |
1 μs bis 35 ms | |
5 mm | |
Bananenstecker-Adapterkabel: |
ECM™ 830, ECM™ 2001+, Legacy ECM™ 2001, Gemini X2 | |
Homogen | |
1 Ea. | |
Non-sterile | |
Square Wave |