Learn More
BTX™ Adherent Cell Electrodes
Click to view available options
Enthält:
Nur Zellelektrode
Zellelektrode und 450204 Kabel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Speziell entwickelt für die Elektroporation kultivierter Zellmonolayer auf Laminin-beschichteten Filtern oder auf 12 mm-Transwell-Filtereinheiten aus Polycarbonat oder Polyester (Porengröße 0,4 mm)
- Kann adhärente Zellen wie humane Kornealkeratozyten, Caco-2, Zellstoffzellen für dentale Zellkulturen, NC65- und BCEC- und MDCK-Zellen direkt elektroporieren
- Besteht aus zwei parallelen Plattenelektroden mit 7 x 19 mm mit einem Abstand von 5 mm zwischen den Platten
- Jede Plattenelektrode hat einen 0,3 mm hohen isolierten Fuß an beiden Enden des Bodens
- Kompatibel mit BTX™ Systemen wie Gemini X2 und ECM™ 2001+
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Säugetierzelltransfektionen, Pflanzen- und Hefeanwendungen sowie direkte Elektroporation auf adhärente Zellen, die entweder auf Transwell-Filtern oder Deckgläsern wachsen, oder direkt auf Monolayer ohne Unterbrechung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ECM™ 830, ECM™ 2001+, Legacy ECM™ 2001, Gemini X2 |
| Produktlinie | BTX-Elektroporation |
| Produkttyp | Elektroporationszubehör |
| Spannung | 0 bis 300 V |
| Beschreibung | Elektrode für adhärente Zellen, 5 mm-Spalt |
| Feldtyp | Homogen |
| Enthält | Nur Zellelektrode |
| Bereich der Impulslänge | 1 μs bis 35 ms |
| Menge | Je 1 |
| Mehr anzeigen |