Spezifikation
| Konzentration | 2.3 mg/mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Zusammensetzung | Minimum Essential Media |
| Molekulargewicht | MolecularWeight-theroretical: 30 kDa |
| Menge | 1 ml |
| Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Gen-Alias | Adenovirus |
| Forschungskategorie | Cell Biology, Stem Cell Markers, Virology Bacteria and Parasites |
| Protein | Adenovirus |