missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adenovirus-9 E4 Orf1 Antibody, Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Adenovirus-9 E4 Orf1 Polyclonal antibody specifically detects Adenovirus-9 E4 Orf1 in Adenovirus, Virus samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Adenovirus-9 E4 Orf1 |
| Anwendungen | ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugat | Alexa Fluor 532 |
| Verdünnung | ELISA |
| Zusammensetzung | 50mM Sodium Borate |
| Gen-Alias | 13.6kDa protein, 14.5kDa protein, Control protein orf2, Control protein orf3, Control protein orf4, E4, E4 13.5kDa protein, E4 13.6kDa protein, E4 14.4kDa protein, E4 14.5kDa protein, E4 control protein 34 kDa, E4 control protein orf2, E4 control protein orf3, E4 control protein orf4, HuAdVD_gp17, ORF 2, Orf 3, Orf 4, ORF2, ORF3, ORF3 protein, ORF4, Putative E4 |
| Wirtsspezies | Rabbit |
| Immunogen | Antibody was raised against a 16 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of the Ad-9 E4 Orf1. The immunogen is located within the last 50 amino acids of Adenovirus-9 E4 Orf1. Amino Acid Squence: FNHTDRFLYVREGHPV |
| Reinigungsverfahren | Peptide affinity purified |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?