Learn More
Motic™ Zusätzliche Mikroskoplinsen
Vergrößern oder verkleinern Sie den Vergrößerungsbereich mit einem Hilfsobjektiv. MOTIC™objektiv für SMZ168 hilft, ausreichend Platz für die Probenmanipulation im SMZ168 Stereo-Mikroskop zu bieten
Marke: Motic™ AX6602608
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Zur Verwendung mit SMZ168-Stereomikroskopen
- Vergrößert oder verkleinert den Standard-Vergrößerungsbereich:
- 0.5X, WD=192 mm
- 1.5X, WD=50 mm
- 2.0X, WD=34.5 mm
Spezifikation
Objektivlinse | |
Stereo-Mikroskop der Serie SMZ168 | |
Je 1 |
148 mm, WD = 192 mm | |
Gehäuse 0.5X |