Learn More
Motic™ Zusätzliche Mikroskoplinsen
Vergrößern oder verkleinern Sie den Vergrößerungsbereich mit einem Hilfsobjektiv. MOTIC™objektiv für SMZ168 hilft, ausreichend Platz für die Probenmanipulation im SMZ168 Stereo-Mikroskop zu bieten
119.00 CHF
Spezifikation
Typ | Objektivlinse |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Stereo-Mikroskop der Serie SMZ168 |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Fokusabstand | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fokusabstand | Vergrößerungsleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11702636
|
Motic™
AX6602610 |
43 mm, WD = 50 mm | Gehäuse 1.5X |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11792626
|
Motic™
AX6602608 |
148 mm, WD = 192 mm | Gehäuse 0.5X |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
11712636
|
Motic™
AX6602611 |
25 mm, WD = 34,5 mm | Gehäuse 2.0X |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Zur Verwendung mit SMZ168-Stereomikroskopen
- Vergrößert oder verkleinert den Standard-Vergrößerungsbereich:
- 0.5X, WD=192 mm
- 1.5X, WD=50 mm
- 2.0X, WD=34.5 mm
Spezifikation
Objektivlinse | |
Stereo-Mikroskop der Serie SMZ168 | |
Je 1 |