Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter mit Normschliffabsperrhahn, gebogen
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 05105002
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10090481
  • 48.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 10-11-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Adapter mit Normschliffhülse
  • Gebogenes Glasolive (90°) und Absperrhahn mit massiven Normschliffglasstopfen
  • Bohrung:2,5 mm
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
Gebogene Glasolive (90°)
Borosilikatglas 3.3
NS 19/26