Learn More
Lenz Laborglasintrumente Adapter mit Normschliffabsperrhahn, gebogen
Click to view available options
Anzahl Standard-Konusverbindungen:
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Adapter mit Normschliffhülse
- Gebogenes Glasolive (90°) und Absperrhahn mit massiven Normschliffglasstopfen
- Bohrung:2,5 mm
- Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Gebogene Glasolive (90°) |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Anzahl Standard-Konusverbindungen | NS 29/32 |