Learn More
IL-17RA/IL-17R Antibody (657603), DyLight 405, R&D Systems™
Artikelnummer. 18600320 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
18600320 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18600320 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB4481E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    927.41 CHF
    793.80 CHF / 0.1 Milliliter
    Sparen 133.61 CHF
    14% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody
IL-17RA/IL-17R Monoclonal specifically detects IL-17RA/IL-17R in Mouse samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen IL-17RA/IL-17R
Anwendungen CyTOF, Flow Cytometry, Neutralization
Klassifikation Monoclonal
Klon 657603
Konjugat DyLight 405
Verdünnung Flow Cytometry, Neutralization, CyTOF-ready
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias CD217, CD217 antigen, CDw217interleukin 17 receptor, hIL-17R, IL-17 receptor A, IL-17RAMGC10262, IL17Rinterleukin-17 receptor A, interleukin 17 receptor A
Wirtsspezies Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse IL-17 RA/IL-17 R, Ser32-Trp322, Accession # Q60943
Reinigungsverfahren Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Innate Immunity
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 23765
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotype IgG2a
Produktlinie Novus