Learn More
Socorex™ Acura™ Elektro 926 -Mikropipette-Erst-Set
Ergonomische elektronische Einkanal-Mikropipetten-Erstpackung. Die Socorex™ Acura™ Elektro 926 Mikropipetten-Erstpackung umfasst Pipette, Ladestation, Schnellladegerät, Netzteil und Netzkabel, zusätzliches Akkupack und Pipettenspitzenmuster.
Marke:  Socorex™ 926.0050E
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11899213
  • 940.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
  • Leicht.
  • Einfaches, intuitives Selbstlernprogramm.
  • Großes Display, rechter/linker Messwert umkehrbar.
  • Mikroprozessorgesteuerter Motor.
  • Schneller Austausch, schnelles Laden, langlebiger, wiederaufladbarer Akku.
  • Die reduzierte Stablänge und das konische Ende verbessern die Handhabung und den Zugang zu Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten.
  • Mit Pipettierzyklus-Zähler.
  • Optionale volumetrische Module.
Spezifikation
Spezifikation
<±1,0 % - <±0,5 %
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
1
Mikropipetten-Erstausstattung
Rechts/Links-LCD
0,25μL
Je 1
24 Monate
4,8 V NiMH
Acura™ Elektro™ 926
Acura™
2,5 bis 50 μL
Pipettenladeständer, Schnellladegerät mit AC-Adapter und Kabel, zusätzlicher Akkupack, QC-Zertifikat, Qualitips™ Pipettenspitzenmuster und Bedienungsanleitung.
<0,7% bis <0,25%
<1,5 Stunden