Learn More
Socorex™ Acura™ Elektro 926 -Mikropipette-Erst-Set
Ergonomische elektronische Einkanal-Mikropipetten-Erstpackung. Die Socorex™ Acura™ Elektro 926 Mikropipetten-Erstpackung umfasst Pipette, Ladestation, Schnellladegerät, Netzteil und Netzkabel, zusätzliches Akkupack und Pipettenspitzenmuster.
940.00 CHF
Spezifikation
Akkutyp | 4,8 V NiMH |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Modell | Acura™ Elektro™ 926 |
Anzahl Kanäle | 1 |
Produktlinie | Acura™ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Schritten | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Schritten | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11819213
|
Socorex™
926.0002E |
0,1 bis 2,0 μL | 0,01 μL | <±2,5 % bis <±0,9 % |
940.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11899213
|
Socorex™
926.0050E |
2,5 bis 50 μL | 0,25μL | <±1,0 % - <±0,5 % |
940.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
11859223
|
Socorex™
926.1000E |
50 bis 1000 μL | 5,0μL | <±0,8 % - <±0,4 % |
940.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
- Leicht.
- Einfaches, intuitives Selbstlernprogramm.
- Großes Display, rechter/linker Messwert umkehrbar.
- Mikroprozessorgesteuerter Motor.
- Schneller Austausch, schnelles Laden, langlebiger, wiederaufladbarer Akku.
- Die reduzierte Stablänge und das konische Ende verbessern die Handhabung und den Zugang zu Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten.
- Mit Pipettierzyklus-Zähler.
- Optionale volumetrische Module.
Spezifikation
4,8 V NiMH | |
Acura™ Elektro™ 926 | |
Acura™ | |
Rechts/Links-LCD | |
Je 1 | |
24 Monate |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) | |
1 | |
Mikropipetten-Erstausstattung | |
Pipettenladeständer, Schnellladegerät mit AC-Adapter und Kabel, zusätzlicher Akkupack, QC-Zertifikat, Qualitips™ Pipettenspitzenmuster und Bedienungsanleitung. | |
<1,5 Stunden |