Learn More
Socorex™ Acura™ Elektro 926 -Mikropipette-Erst-Set
Ergonomische elektronische Einkanal-Mikropipetten-Erstpackung. Die Socorex™ Acura™ Elektro 926 Mikropipetten-Erstpackung umfasst Pipette, Ladestation, Schnellladegerät, Netzteil und Netzkabel, zusätzliches Akkupack und Pipettenspitzenmuster.
Marke: Socorex™ 926.0002E
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Außergewöhnliche, anwenderfreundliche Ergonomie.
- Leicht.
- Einfaches, intuitives Selbstlernprogramm.
- Großes Display, rechter/linker Messwert umkehrbar.
- Mikroprozessorgesteuerter Motor.
- Schneller Austausch, schnelles Laden, langlebiger, wiederaufladbarer Akku.
- Die reduzierte Stablänge und das konische Ende verbessern die Handhabung und den Zugang zu Mikroröhrchen und Mikrotiterplatten.
- Mit Pipettierzyklus-Zähler.
- Optionale volumetrische Module.
Spezifikation
<±2,5 % bis <±0,9 % | |
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EWG (In-vitro-Diagnostika), ED 89/336 EWG, 91/263 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, FCCCFR47, Teil 15 (elektromagnetische Verträglichkeit), ED 73/23 EWG, 93/68EWG, IEC 61010-1 (elektrische Sicherheit), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS) | |
1 | |
Mikropipetten-Erstausstattung | |
Rechts/Links-LCD | |
0,01 μL | |
1 Stück | |
24 Monate |
4,8 V NiMH | |
Acura™ Elektro™ 926 | |
Acura™ | |
0,1 bis 2,0 μL | |
Pipettenladeständer, Schnellladegerät mit AC-Adapter und Kabel, zusätzlicher Akkupack, QC-Zertifikat, Qualitips™ Pipettenspitzenmuster und Bedienungsanleitung. | |
<2,5 % bis <0,8 % | |
<1,5 Stunden |