Learn More
Novus Biologicals™ Activin RIIB Antibody (bimagrumab), Novus Biologicals™
Alle ansehen Bio Techne ProdukteBeschreibung
Activin RIIB Monoclonal antibody specifically detects Activin RIIB in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Activin RIIB |
| Anwendungen | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Klon | bimagrumab |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) |
| Gen-Zugriffsnummer | Q13705 |
| Gen-Alias | activin A receptor, type IIB, Activin receptor type IIB, activin receptor type-2B, ActR-IIB, ACTRIIB, EC 2.7.11, EC 2.7.11.30, MGC116908 |
| Wirtsspezies | Human |
| Immunogen | ACVR2B |
| Mehr anzeigen |