Learn More
ACTH Mouse, Clone: SPM501, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 5443-MSM7X-P0
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15900678
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Spezifikation
ACTH
Cytoplasmic
SPM501
Unconjugated
NP_001306133
Mouse
Normal pituitary gland or pituitary tumor
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
POMC
Synthetic peptide corresponding to aa25-39 of human ACTH (NGAEDESAEAFPLEF)
Protein A/G Purified
RUO
5443