missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACTH Mouse, Clone: SPM501, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | ACTH |
---|---|
Klon | SPM501 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910678
|
EnquireBio
5443-MSM7X-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 25-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15900678
|
EnquireBio
5443-MSM7X-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
Spezifikation
ACTH | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
5443 | |
Synthetic peptide corresponding to aa25-39 of human ACTH (NGAEDESAEAFPLEF) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
Normal pituitary gland or pituitary tumor |
SPM501 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
NP_001306133 | |
POMC | |
IgG1 | |
Protein A/G Purified | |
Cytoplasmic |