Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-Well Filterplatten für Ultrafiltration
Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Verarbeitung mit größeren Volumen pro Well erfordern.
Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 8166
Additional Details : Gewicht : 0.73150kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17114631
  • 403.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 13-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inertem Polypropylen
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Omega (modifiziertes PES)
Unsteril
5/Packung
100 kDa
Polypropylen-Gehäuse
1 mL