Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-Well Filterplatten für Ultrafiltration
Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Verarbeitung mit größeren Volumen pro Well erfordern.
403.00 CHF - 490.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | Omega (modifiziertes PES) |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Gehäusematerial | Polypropylen-Gehäuse |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17194601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8035 |
350 μl | 30 kDa |
490.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17184601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8034 |
350 μl | 10 kDa |
490.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17104611
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8036 |
350 μl | 100 kDa |
490.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17184621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8163 |
1 mL | 3 kDa |
422.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17174601
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8033 |
350 μl | 3 kDa |
490.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17104631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8165 |
1 mL | 30 kDa |
403.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17194621
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8164 |
1 mL | 10 kDa |
427.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17114631
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
8166 |
1 mL | 100 kDa |
403.00 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inertem Polypropylen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Omega (modifiziertes PES) | |
Unsteril | |
Polypropylen-Gehäuse |