Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 20 Filter mit Supor™ EKV Membran
Die AcroPak 20 Filter wurden entwickelt, um die Filtration kleiner und mittlerer Volumina (steril und nicht steril) noch bequemer zu machen.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 12246
Additional Details : Gewicht : 0.00100kg
Beschreibung
- Die Supor Membran hat hohe Durchflussraten und Durchsätze und ist ideal für Lösungen, bei denen eine geringe Proteinbindung erforderlich ist. Bei manchen Ketonen wird die Verwendung nicht empfohlen
- Verarbeitet effizient bis zu 2 l chemische und biologische Flüssigkeiten
- Die Sterilisation durch Gammabestrahlung eliminiert potenzielle Kontaminationen durch EtO-Rückstände
- Die vorgeschaltete Belüftung verhindert ein „Vapor Lock“
- Der integrierte Vorfilter verlängert die Filterlebensdauer bei der Verarbeitung von partikelbeladenen Lösungen wie z. B. serumhaltige Medien
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
Unsteril | |
Gestufter Schlauchanschluss |
0,2 μm | |
20 cm2 | |
3/Packung |