Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPak™ 20 Filter mit Supor™ EKV Membran
Die AcroPak 20 Filter wurden entwickelt, um die Filtration kleiner und mittlerer Volumina (steril und nicht steril) noch bequemer zu machen.
84.65 CHF - 93.05 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | Hydrophiles PES |
---|---|
Porengröße | 0,2 μm |
Filtrationsbereich | 20 cm2 |
Art des Auslasses | Gestufter Schlauchanschluss |
Menge | 3/Packung |
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilität | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17164231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12246 |
Unsteril |
84.65 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17174231
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
12247 |
Steril |
93.05 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die Supor Membran hat hohe Durchflussraten und Durchsätze und ist ideal für Lösungen, bei denen eine geringe Proteinbindung erforderlich ist. Bei manchen Ketonen wird die Verwendung nicht empfohlen
- Verarbeitet effizient bis zu 2 l chemische und biologische Flüssigkeiten
- Die Sterilisation durch Gammabestrahlung eliminiert potenzielle Kontaminationen durch EtO-Rückstände
- Die vorgeschaltete Belüftung verhindert ein „Vapor Lock“
- Der integrierte Vorfilter verlängert die Filterlebensdauer bei der Verarbeitung von partikelbeladenen Lösungen wie z. B. serumhaltige Medien
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
20 cm2 | |
3/Packung |
0,2 μm | |
Gestufter Schlauchanschluss |