Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenvorsatzfilter mit der wwPTFE-Membran und dem Minispike Auslass
Universelle Membran-Spritzenfilter für alle Ihre Anforderungen zur analytischen Filtration.
245.00 CHF - 2410.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | wwPTFE |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 1 cm2 |
Totvolumen (nach Luftspülung) | < 14 μl |
Gehäusematerial | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17124261
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
2402 |
0,45 μm | 100/Packung |
263.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17104261
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
2400 |
0,2 μm | 100/Packung |
245.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17114261
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
2401 |
0,2 μm | 1000/Packung |
2410.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17134261
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
2403 |
0,45 μm | 1000/Packung |
1775.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
wwPTFE | |
1 cm2 | |
Polypropylen | |
55 °C |
Unsteril | |
< 14 μl | |
MiniSpike Auslass | |
13 mm |