Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenvorsatzfilter mit der wwPTFE-Membran und dem Minispike Auslass
Universelle Membran-Spritzenfilter für alle Ihre Anforderungen zur analytischen Filtration.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 2400
227.75 CHF gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
wwPTFE | |
Unsteril | |
< 14 μl | |
300/Karton | |
MiniSpike Auslass | |
13 mm |
0,2 μm | |
1 cm2 | |
Polypropylen | |
100/Packung | |
55 °C |