missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenfilter mit Nylonmembran und MiniSpike Auslass

Vielseitiger Filter für die Filtration sowohl wässriger als auch lösungsmittelbasierter Proben.

Marke:  Cytiva (formerly Pall Lab) 4561

Additional Details : Gewicht : 0.95000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17114361

  • 1700.00 CHF / 1000 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgezeichnete chemische Kompatibilität mit Estern, Basen und Alkoholen
  • Zeitsparend, da keine Vornässung erforderlich ist
Spezifikation

Spezifikation

Nylon
Unsteril
< 14 μl
1000/Packung
55 °C
0,2 μm
1 cm2
Polypropylen
MiniSpike Auslass
13 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote